Stampa…
Methylcyclopentadiene dimer 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
156850010 156852500 156850025
ACRO156850010EA 154 EUR
ACRO156850010 ACRO156852500 ACRO156850025
Methylcyclopentadiene dimer 95%
Methylcyclopentadiene dimer
Formula: C₁₂H₁₆
Peso molecolare: 160,26 g/mol
Punto di ebollizione: 200 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –51 °C
Densità: 0,94 g/cm³
Flash Pt: 26 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00082297
CAS Number: 26472-00-4
EINECS: 247-724-5
UN: 3295
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
NMR (1H-NMR) ≥94 %