Stampa…
trans,trans-Muconic acid (trans,trans-1,3-butadiene-1,4-dicarboxylic acid) 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
128070010 128070050
ACRO128070010EA 74 EUR
ACRO128070010 ACRO128070050
trans,trans-Muconic acid (trans,trans-1,3-butadiene-1,4-dicarboxylic acid) 97%
trans,trans-Muconic acid (trans,trans-1,3-butadiene-1,4-dicarboxylic acid)
Formula: C₆H₆O₄
Punto di ebollizione: 320 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 290 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002702
CAS Number: 3588-17-8
EINECS: 222-724-8
Visualizza i codici
Appearance Beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥97.5 %