Stampa…
trans,trans-2,4-Decadienal 95% tech.
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
177510010 177510050 177510250
ACRO177510010EA 33.6 EUR
ACRO177510010 ACRO177510050 ACRO177510250
trans,trans-2,4-Decadienal 95% tech.
trans,trans-2,4-Decadienal
Formula: C₁₀H₁₆O
Punto di ebollizione: 114…116 °C (10 mmHg)
Densità: 0,85 g/cm³
Flash Pt: 85 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00007007
CAS Number: 25152-84-5
EINECS: 246-668-9
Visualizza i codici
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5140 to 1.5180 (20°C, 589 nm)
GC ≥92 % (main isomer)