5,6,7,8-Tetrahydro-2-naphthol ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 1125-78-6
Molecular Formula: C10H12O
Formula Weight: 148.21
Flash Point:
Formula:
C₁₀H₁₂O Punto di ebollizione: 275…276 °C Punto di fusione: 60…63 °C Flash Pt: >110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001738 CAS Number: 1125-78-6 EINECS: 214-410-4 |