Stampa…
5,6,7,8-Tetrahydro-2-naphthol 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
177470100 177470500
ACRO177470100EA 48.6 EUR
ACRO177470100 ACRO177470500
5,6,7,8-Tetrahydro-2-naphthol 98%
5,6,7,8-Tetrahydro-2-naphthol
Formula: C₁₀H₁₂O
Punto di fusione: 58…62 °C
Flash Pt: >112 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001738
CAS Number: 1125-78-6
EINECS: 214-410-4
Visualizza i codici
Appearance Beige Crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 58 to 62 °C
GC ≥97.5 %