5,6,7,8-Tetrahydro-1-naphthol ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
L02416.09
L02416.18
L02416.09EA
106
EUR
L02416.09
L02416.18
5,6,7,8-Tetrahydro-1-naphthol ≥99%
5,6,7,8-Tetrahydro-1-naphthol
Purity: 99%
CAS No.: 529-35-1
Molecular Formula: C10H12O
Formula Weight: 148.21
Melting Point: 69-71°
Boiling Point: 264-265°/705mm
MDL No.: MFCD00001734
Formula:
C₁₀H₁₂O Peso molecolare: 148,2 g/mol Punto di ebollizione: 264…265 °C (705 mmHg) Punto di fusione: 69…71 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001734 CAS Number: 529-35-1 EINECS: 208-461-1 |