Stampa…
6,7-Dimethoxy-1-tetralone ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 6,7-Dimethoxy-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
B25226.03 B25226.06 B25226.14
B25226.03EA 50.8 EUR
B25226.03 B25226.06 B25226.14
6,7-Dimethoxy-1-tetralone ≥97%
6,7-Dimethoxy-1-tetralone
Purity: 97% CAS No.: 13575-75-2 Molecular Formula: C12H14O3 Formula Weight: 206.24 Melting Point: 98-100° MDL No.: MFCD00134100
Formula: C₁₂H₁₄O₃
Peso molecolare: 206,24 g/mol
Punto di fusione: 98…100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134100
CAS Number: 13575-75-2