Stampa…
6-Methoxy-2-tetralone 90%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
298920010 298920050
ACRO298920010EA 115 EUR
ACRO298920010 ACRO298920050
6-Methoxy-2-tetralone 90%
6-Methoxy-2-tetralone
Formula: C₁₁H₁₂O₂
Punto di ebollizione: 114…116 °C (,2 mmHg)
Punto di fusione: 28…35 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00001729
CAS Number: 2472-22-2
EINECS: 219-592-9
Visualizza i codici
Appearance Yellow to light beige to orange Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 28 to 35 °C
GC ≥88 %