6-Methoxy-1-tetralone ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99%
CAS No.: 1078-19-9
Molecular Formula: C11H12O2
Formula Weight: 176.22
Melting Point: 77-80°
Boiling Point: 171°/11mm
Merck Reference: 14,6000
MDL No.: MFCD00001695
Formula:
C₁₁H₁₂O₂ Punto di ebollizione: 171 °C (11 mmHg) Punto di fusione: 77…80 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001695 CAS Number: 1078-19-9 EINECS: 214-078-0 Merck Index: 14,6000 |