Stampa…
6-Methoxy-1-tetralone 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenone, 6-Methoxy-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
126120250 126121000 126125000
ACRO126120250EA 37.6 EUR
ACRO126120250 ACRO126121000 ACRO126125000
6-Methoxy-1-tetralone 99%
6-Methoxy-1-tetralone
Formula: C₁₁H₁₂O₂
Peso molecolare: 176,22 g/mol
Punto di ebollizione: 171 °C (11 mmHg)
Punto di fusione: 77…79 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001695
CAS Number: 1078-19-9
EINECS: 214-078-0
Visualizza i codici
Appearance Yellow to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 77 to 79 °C
GC ≥98.5 %