7-Nitro-1-tetralone ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 97%
CAS No.: 40353-34-2
Molecular Formula: C10H9NO3
Formula Weight: 191.19
Melting Point: 103-108°
Beilstein Reference: 1570515
Formula:
C₁₀H₉NO₃ Punto di fusione: 103…108 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00019661 CAS Number: 40353-34-2 EINECS: 254-887-6 |