Stampa…
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-2-one (2-tetralone-β-tetralone) ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Beta-tetralone
L01053.06 L01053.14
L01053.06EA 61 EUR
L01053.06 L01053.14
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-2-one (2-tetralone-β-tetralone) ≥99%
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-2-one (2-tetralone-β-tetralone)
Purity: 99% CAS No.: 530-93-8 Molecular Formula: C10H10O Formula Weight: 146.19 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5600 Melting Point: 18° Boiling Point: 240° Beilstein Reference: 509386 MDL No.: MFCD00001727
Formula: C₁₀H₁₀O
Peso molecolare: 146,19 g/mol
Punto di ebollizione: 240 °C
Punto di fusione: 18 °C
Densità: 1,106
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
MDL Number: MFCD00001727
CAS Number: 530-93-8
EINECS: 208-498-3