Stampa…
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-2-one (2-tetralone-β-tetralone) 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Beta-tetralone
302830050 302830250
ACRO302830050EA 60.3 EUR
ACRO302830050 ACRO302830250
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-2-one (2-tetralone-β-tetralone) 95%
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-2-one (2-tetralone-β-tetralone)
Formula: C₁₀H₁₀O
Peso molecolare: 146,19 g/mol
Punto di ebollizione: 131…133 °C (11 mmHg)
Punto di fusione: 18 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00001727
CAS Number: 530-93-8
EINECS: 208-498-3
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow to green Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5550 to 1.5650 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %