Stampa…
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-1-one (α-tetralone) per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08203.0100 8.08203.0250
8.08203.0100EA 67.5 EUR
8.08203.0100 8.08203.0250
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-1-one (α-tetralone) per sintesi, Sigma-Aldrich®
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-1-one (α-tetralone)
Formula: C₁₀H₁₀O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001688
CAS Number: 529-34-0
EINECS: 208-460-6
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 5 - 6 °C
Molar Mass 146.19 g/mol
Boiling Point 113 - 116 °C (8 hPa)
Flash Point 110 °C
Refractive Index 1.5685 (20 °C, 589 nm)
Density 1.10 g/cm3 (20 °C)