1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-1-one (α-tetralone) ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 529-34-0
Molecular Formula: C10H10O
Formula Weight: 146.19
Flash Point: 129°(264°F)
Refractive Index: 1.5695
Melting Point: 6-8°
Boiling Point: 257°
Beilstein Reference: 607374
MDL No.: MFCD00001688
Formula:
C₁₀H₁₀O Punto di ebollizione: 257 °C Punto di fusione: 6…8 °C Densità: 1,097 Flash Pt: 129 °C (264 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001688 CAS Number: 529-34-0 EINECS: 208-460-6 |