7-Bromo-1-tetralone ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 97%
CAS No.: 32281-97-3
Molecular Formula: C10H9BrO
Formula Weight: 225.09
Melting Point: 73-77°
MDL No.: MFCD02179287
Formula:
C₁₀H₉BrO Punto di fusione: 73…77 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02179287 CAS Number: 32281-97-3 |