Stampa…
6-Bromo-2-tetralone 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
330770010 330770050
ACRO330770010EA 50.1 EUR
ACRO330770010 ACRO330770050
6-Bromo-2-tetralone 98%
6-Bromo-2-tetralone
Formula: C₁₀H₉BrO
Punto di fusione: 70…76 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00239388
CAS Number: 4133-35-1
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 76 °C
GC ≥97.5 %