2-Oxazolidinone ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 497-25-6
Molecular Formula: C3H5NO2
Formula Weight: 87.08
Melting Point: 84-89°
Boiling Point: 220°/48mm
MDL No.: MFCD00005268
Formula:
C₃H₅NO₂ Punto di ebollizione: 220 °C (48 mmHg) Punto di fusione: 84…89 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005268 CAS Number: 497-25-6 EINECS: 207-840-9 |