Stampa…
2-Oxazolidinone 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 2-Oxazolidone, Oxazolidin-2-one
129660250 129661000 129660050
ACRO129660250EA 42.9 EUR
ACRO129660250 ACRO129661000 ACRO129660050
2-Oxazolidinone 98%
2-Oxazolidinone
Formula: C₃H₅NO₂
Peso molecolare: 87.08 g/mol
Punto di ebollizione: 220 °C (48 mmHg)
Punto di fusione: 86…89 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005268
CAS Number: 497-25-6
EINECS: 207-840-9
Visualizza i codici
Appearance Off-white to yellow to light beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %