Cromo 10000 mg/L Cr in 5% acido cloridrico (da Cr) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Molecular Formula: Cr in 5% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00010944
Certificazioni: Tracciabile NIST