2(5H)-Furanone 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 497-23-4
Molecular Formula: C4H4O2
Formula Weight: 84.07
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 101°(213°F)
Refractive Index: 1.4690
Melting Point: 3-4°
Boiling Point: 212-214°
Beilstein Reference: 383585
MDL No.: MFCD00005376
Formula:
C₄H₄O₂ Punto di ebollizione: 212…214 °C Punto di fusione: 3…4 °C Densità: 1,197 Flash Pt: 101 °C (213 °F) |
MDL Number:
MFCD00005376 CAS Number: 497-23-4 EINECS: 207-839-3 |