4-n-Nonylphenol ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 104-40-5
Molecular Formula: C15H24O
Formula Weight: 220.36
Flash Point: 150°(302°F)
Refractive Index: 1.5110
Melting Point: 43-46°
Boiling Point: 127-130°/27mm
Beilstein Reference: 2047450
UN No.: 2430
MDL No.: MFCD00002396
Formula:
C₁₅H₂₄O Peso molecolare: 220.35 g/mol Punto di ebollizione: 127…130 °C (27 mmHg) Punto di fusione: 43…46 °C Densità: 0.937 Flash Pt: 150 °C (302 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002396 CAS Number: 104-40-5 EINECS: 203-199-4 UN: 2430 ADR: 8 III |