Stampa…
(2,4-Difluorophenyl)acetone 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(2,4-Difluorophenyl)propan-2-one
376080010 376080050
ACRO376080010EA 33.9 EUR
ACRO376080010 ACRO376080050
(2,4-Difluorophenyl)acetone 98%
(2,4-Difluorophenyl)acetone
Formula: C₉H₈F₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02258866
CAS Number: 274682-91-6
Visualizza i codici
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4770 to 1.4790 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %