Stampa…
(2,6-Difluorophenyl)acetone 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
379150010 379150050
ACRO379150010EA 55.2 EUR
ACRO379150010 ACRO379150050
(2,6-Difluorophenyl)acetone 98%
(2,6-Difluorophenyl)acetone
Formula: C₉H₈F₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02258867
CAS Number: 101712-20-3
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4790 to 1.4820 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %