Stampa…
(3-Chlorophenyl)acetone 94%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
350690010 350690050 350690250
ACRO350690010EA 30 EUR
ACRO350690010 ACRO350690050 ACRO350690250
(3-Chlorophenyl)acetone 94%
(3-Chlorophenyl)acetone
Formula: C₉H₉ClO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00082872
CAS Number: 14123-60-5
Visualizza i codici
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5320 to 1.5360 (20°C, 589 nm)
GC ≥92 %