(2-Chlorophenyl)acetone 96%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms:
1-(2-Chlorophenyl)propan-2-one
L09846.03
L09846.06
L09846.03EA
24.6
EUR
L09846.03
L09846.06
(2-Chlorophenyl)acetone 96%
(2-Chlorophenyl)acetone
Purity: 96%
CAS No.: 6305-95-9
Molecular Formula: C9H9ClO
Formula Weight: 168.62
Refractive Index: 1.5360
Boiling Point: 102-103°/3mm
MDL No.: MFCD00045175
Formula:
C₉H₉ClO Peso molecolare: 168,62 g/mol Punto di ebollizione: 102…103 °C (3 mmHg) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00045175 CAS Number: 6305-95-9 |