5-Chloro-2-fluorobenzaldehyde ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 96515-79-6
Molecular Formula: C7H4ClFO
Formula Weight: 158.56
Refractive Index: 1.5410
Melting Point: 29-32°
MDL No.: MFCD03094518
Formula:
C₇H₄ClFO Punto di fusione: 29…32 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03094518 CAS Number: 96515-79-6 EINECS: None |