Stampa…
Bis(4-fluorophenyl)disulphide ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H32589.03 H32589.06
H32589.03EA 51.8 EUR
H32589.03 H32589.06
Bis(4-fluorophenyl)disulphide ≥98%
Bis(4-fluorophenyl)disulphide
Purity: 98% CAS No.: 405-31-2 Molecular Formula: C12H8F2S2 Formula Weight: 254.31 Boiling Point: 141°/1mm MDL No.: MFCD00816758
Formula: C₁₂H₈F₂S₂
Peso molecolare: 254,32 g/mol
Punto di ebollizione: 141 °C (1 mmHg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00816758
CAS Number: 405-31-2