Hexamethyldisilathiane ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 3385-94-2
Molecular Formula: [(CH3)3Si]2S
Formula Weight: 178.44
Flash Point: 26°(79°F)
Physical Form: Liquid in ampoules
Density: 0.851
Refractive Index: 1.4598
Odour: Pungent
Boiling Point: 162-166°
Beilstein Reference: 1740046
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00014851
Formula:
C₆H₁₈SSi₂ Punto di ebollizione: 162…166 °C Densità: 0,851 Flash Pt: 26 °C (79 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00014851 CAS Number: 3385-94-2 EINECS: 222-201-4 ADR: 3,II |