Stampa…
Tin standard solution, 10000 mg/L Sn in 20% acido cloridrico (da Sn) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: Thermo Scientific
14384.AD 14384.AE 14384.AP
14384.ADEA 97.7 EUR
14384.AD 14384.AE 14384.AP
Tin standard solution, 10000 mg/L Sn in 20% acido cloridrico (da Sn) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Standard Standard cationici Standard di stagno
Molecular Formula: Sn in 20% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00133862
Certificazioni: Tracciabile NIST