Thallium standard solution, 1000 mg/L Tl in 5% acido nitrico (da Tl) Specpure® standard per AAS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Molecular Formula: Tl in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134063
Certificazioni: Tracciabile NIST