Stampa…
Thallium standard solution, 10000 mg/L Tl in 5% acido nitrico (da Tl) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
14437.AD 14437.AE 14437.AP
14437.ADEA 76.6 EUR
14437.AD 14437.AE 14437.AP
Thallium standard solution, 10000 mg/L Tl in 5% acido nitrico (da Tl) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Standard Standard cationici Standard di tallio
Molecular Formula: Tl in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134063
Certificazioni: Tracciabile NIST