Stampa…
Silicon standard solution, 1000 mg/L Si in 0,5 M sodium hydroxide solution (da SiO2) Certipur® standard per AAS, Supelco®
Fornitore: Merck
1.70236.0100 1.70236.0500
1.70236.0100EA 51.4 EUR
1.70236.0100 1.70236.0500
Silicon standard solution, 1000 mg/L Si in 0,5 M sodium hydroxide solution (da SiO2) Certipur® standard per AAS, Supelco®
Standard Standard cationici Standard di silicio
Certificazioni: Tracciabile a SRM da NIST