Stampa…
Selenium standard solution, 1000 mg/L Se in 5% acido nitrico (da Se) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
13845.AD 13845.AE 13845.AP
13845.ADEA 51.5 EUR
13845.AD 13845.AE 13845.AP
Selenium standard solution, 1000 mg/L Se in 5% acido nitrico (da Se) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Standard Standard cationici Standard di selenio
Molecular Formula: Se in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134090
Certificazioni: Tracciabile NIST