Selenium standard solution, 10000 mg/L Se in 5% acido nitrico (da Se) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Molecular Formula: Se in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134090
Certificazioni: Tracciabile NIST