Scandio 10000 mg/L Sc in 5% acido nitrico (da Sc₂O₃) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Molecular Formula: Sc₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00016323
Certificazioni: Tracciabile NIST