Stampa…
Rubidio 1000 mg/L Rb in 5% acido nitrico (da Rb₂CO₃) Specpure® standard per AAS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
88091.AE 88091.AP
88091.AEEA 55.4 EUR
88091.AE 88091.AP
Rubidio 1000 mg/L Rb in 5% acido nitrico (da Rb₂CO₃) Specpure® standard per AAS
Standard Standard cationici Standard di rubidio
Molecular Formula: Rb₂CO₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134055
Certificazioni: Tracciabile NIST