Rubidio 1000 mg/L Rb in 5% acido nitrico (da Rb₂CO₃) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Molecular Formula: Rb₂CO₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134055
Certificazioni: Tracciabile NIST