Stampa…
Rubidio 10000 mg/L Rb in 5% acido nitrico (da Rb₂CO₃) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
14380.AE 14380.AD 14380.AP
14380.AEEA 124 EUR
14380.AE 14380.AD 14380.AP
Rubidio 10000 mg/L Rb in 5% acido nitrico (da Rb₂CO₃) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Standard Standard cationici Standard di rubidio
Molecular Formula: Rb₂CO₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134055
Certificazioni: Tracciabile NIST