Stampa…
Neodymium standard solution, 1000 mg/L Nd in 5% acido nitrico (da Nd₂O₃) Specpure® standard per AAS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
88081.AE 88081.AP
88081.AEEA 48 EUR
88081.AE 88081.AP
Neodymium standard solution, 1000 mg/L Nd in 5% acido nitrico (da Nd₂O₃) Specpure® standard per AAS
Standard Standard cationici Standard di neodimio
Molecular Formula: Nd₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011130
Certificazioni: Tracciabile NIST