Stampa…
Neodymium standard solution, 1000 mg/L Nd in 5% acido nitrico (da Nd₂O₃) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
13882.AD 13882.AE 13882.AP
13882.ADEA 72.5 EUR
13882.AD 13882.AE 13882.AP
Neodymium standard solution, 1000 mg/L Nd in 5% acido nitrico (da Nd₂O₃) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Standard Standard cationici Standard di neodimio
Molecular Formula: Nd₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011130
Certificazioni: Tracciabile NIST