Neodymium standard solution, 10000 mg/L Nd in 5% acido nitrico (da Nd₂O₃) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Molecular Formula: Nd₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011130
Certificazioni: Tracciabile NIST