Lanthanum standard solution, 1000 mg/L La in 5% acido nitrico (da La₂O₃) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Molecular Formula: La₂O₃ in 5% HNO₃ Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011066
Certificazioni: Tracciabile NIST