Stampa…
Rame 1000 mg/L Cu in 5% acido nitrico (da Cu) Specpure® standard per AAS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
88061.AE 88061.AP
88061.AEEA 40.9 EUR
88061.AE 88061.AP
Rame 1000 mg/L Cu in 5% acido nitrico (da Cu) Specpure® standard per AAS
Standard Standard cationici Standard di rame
Molecular Formula: Cu in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010965
Certificazioni: Tracciabile NIST