Stampa…
Rame 1000 mg/L Cu in 5% acido nitrico (da Cu) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
13867.AD 13867.AE 13867.AP
13867.ADEA 54.4 EUR
13867.AD 13867.AE 13867.AP
Rame 1000 mg/L Cu in 5% acido nitrico (da Cu) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Standard Standard cationici Standard di rame
Molecular Formula: Cu in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010965
Certificazioni: Tracciabile NIST