Rame 10000 mg/L Cu in 5% acido nitrico (da Cu) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: Thermo Scientific
14372.AD
14372.AE
14372.AP
14372.ADEA
87.2
EUR
14372.AD
14372.AE
14372.AP
Rame 10000 mg/L Cu in 5% acido nitrico (da Cu) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Standard
Standard cationici
Standard di rame
Molecular Formula: Cu in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010965
Certificazioni: Tracciabile NIST