Stampa…
Potassio 1000 mg/L K in 5% acido nitrico (da KNO₃) Specpure® standard per AAS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
88087.AE 88087.AP
88087.AEEA 38.9 EUR
88087.AE 88087.AP
Potassio 1000 mg/L K in 5% acido nitrico (da KNO₃) Specpure® standard per AAS
Standard Standard cationici Standard di potassio
Molecular Formula: KNO₃ 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00133776
Certificazioni: Tracciabile NIST