Potassio 1000 mg/L K in 5% acido nitrico (da KNO₃) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Molecular Formula: KNO₃ in 5% HNO₃ Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00133776
Certificazioni: Tracciabile NIST