Stampa…
Potassio 10000 mg/L K in 5% acido nitrico (da KNO₃) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
14379.AD 14379.AE 14379.AP
14379.ADEA 95.9 EUR
14379.AD 14379.AE 14379.AP
Potassio 10000 mg/L K in 5% acido nitrico (da KNO₃) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Standard Standard cationici Standard di potassio
Molecular Formula: KNO₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00133776
Certificazioni: Tracciabile NIST