Iridium standard solution, 1000 mg/L Ir in 20% acido cloridrico (da IrCl₃) Specpure® standard per AAS
Fornitore: Thermo Scientific
88072.AE
88072.AP
88072.AEEA
116
EUR
88072.AE
88072.AP
Iridium standard solution, 1000 mg/L Ir in 20% acido cloridrico (da IrCl₃) Specpure® standard per AAS
Standard
Standard cationici
Standard di iridio
Molecular Formula: IrCl₃ in 20% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011062
Certificazioni: Tracciabile NIST